Key Documents
204013
Platinum
powder, 99.995% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
powder
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
tw
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Towards a comprehensive understanding of platinum dissolution in acidic media: This study explores the dissolution behavior of platinum in acidic conditions, offering insights important for material scientists working on catalyst design and durability (Topalov et al., 2014).
- Platinum-based drugs for cancer therapy and anti-tumor strategies: This article discusses the development and mechanisms of platinum-based chemotherapy agents, critical for drug discovery chemists focusing on cancer treatment (Zhang et al., 2022).
- Mastering the surface strain of platinum catalysts for efficient electrocatalysis: This research delves into the manipulation of surface strain in platinum catalysts to enhance their efficiency, pertinent for material science applications in energy conversion (He et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis