Kluczowe dokumenty
916056
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 5 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
Synonim(y):
Nanocząstki platyny, PtNP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
Poziom jakości
stężenie
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
średnica
5 nm
grupa funkcyjna
citrate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanocząstki platyny mają wiele zastosowań, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i biomedycznego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deborah Pedone et al.
Chemical Society reviews, 46(16), 4951-4975 (2017-07-12)
Oxidative stress-dependent inflammatory diseases represent a major concern for the population's health worldwide. Biocompatible nanomaterials with enzymatic properties could play a crucial role in the treatment of such pathologies. In this respect, platinum nanoparticles (PtNPs) are promising candidates, showing remarkable
Recent Advances in FePt Nanoparticles for Biomedicine.
Shi Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015, 1-13 (2015)
Pt-based composite nanoparticles for magnetic, catalytic, and biomedical applications.
Liu Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 12579-12587 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
916056-25ML4061842178643
916056-100ML4061842178636