Merck
700320
Sigma-Aldrich
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Fe3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
solution
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in toluene
namagnesowanie
≥30 emu/g (at ambient temperature under 4500 Oe)
śr. rozm. cząst.
5 nm
wielkość cząstki
5 nm±1 nm (TEM; conforms)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Klucz InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Baumgartner et al.
Nature materials, 12(4), 310-314 (2013-02-05)
The formation of crystalline materials from solution is usually described by the nucleation and growth theory, where atoms or molecules are assumed to assemble directly from solution. For numerous systems, the formation of the thermodynamically stable crystalline phase is additionally
Marina I Siponen et al.
Nature, 502(7473), 681-684 (2013-10-08)
Magnetotactic bacteria align along the Earth's magnetic field using an organelle called the magnetosome, a biomineralized magnetite (Fe(II)Fe(III)2O4) or greigite (Fe(II)Fe(III)2S4) crystal embedded in a lipid vesicle. Although the need for both iron(II) and iron(III) is clear, little is known
Maoquan Chu et al.
Biomaterials, 34(16), 4078-4088 (2013-03-08)
The photothermal effect of Fe3O4 magnetic nanoparticles is investigated for cancer therapy both in vitro and in vivo experiments. Heat is found to be rapidly generated by red and near-infrared (NIR) range laser irradiation of Fe3O4 nanoparticles with spherical, hexagonal and wire-like
A Aranda et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 27(2), 954-963 (2013-01-30)
No consensus exists on how to address possible toxicity of nanomaterials as they interfere with most in vitro screening tests based on colorimetric and fluorimetric probes such as the dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay for detection of oxidative species. In the
Tsung-Ju Li et al.
Biomaterials, 34(32), 7873-7883 (2013-07-24)
We present an approach for synchronizing hyperthermia and thermal-responsive local drug release. The targeting probe has a magnetite nanocrystal (Fe₃O₄@PSMA) core and a polynucleotide shell that carries 5-fluorouracil (5-FU) and anti-human epidermal growth factor receptor 2 (anti-HER2) antibody for cancer
Produkty
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin omawia różne metody syntezy nanokryształów magnetytu i ich zastosowania w różnych dziedzinach.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
700320-5ML4061832795492