Kluczowe dokumenty
307483
Copper(II) chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
crystalline powder
crystals or granules
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- For the conversion of dimedone into N-arylhydrazinecarbothioamide based indazole derivatives by reacting with phenylhydrazine, hydrazine hydrate, and substituted arylisothiocyanates.
- In the three-component Domino reaction ofarylboronic acids, arylcyanamides, and amines to synthesize 2-aminobenzimidazoles in the presence of bipyridine ligand.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?