Kluczowe dokumenty
451665
Copper(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
620 °C (lit.)
gęstość
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Modified Markó′s aerobic oxidation of alcohols under atmospheric pressure with air or molecular oxygen at room temperature
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451665-100G | |
451665-25G | 4061832324289 |
451665-5G | 4061832324296 |