Kluczowe dokumenty
224332
Copper(I) chloride
ReagentPlus®, purified, ≥99%
Synonim(y):
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 546 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?