Key Documents
238813
(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
Trolox
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
warunki przechowywania
under inert gas
mp
187-189 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Klucz InChI
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Akr1b1(24192)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)