Kluczowe dokumenty
648471
Trolox
A cell-permeable, water-soluble derivative of vitamin E with antioxidant properties. Prevents peroxynitrite-mediated oxidative stress and apoptosis in rat thymocytes.
Synonim(y):
Kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochroman-2-karboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
opis
RTECS - DJ2273000
Próba
≥98% (titration)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
white to pale green
white to pale yellow
rozpuszczalność
water: 0.5 mg/mL (slightly soluble)
ethanol: 150 mg/mL
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Klucz InChI
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, water-soluble derivative of vitamin E with potent antioxidant properties. Prevents peroxynitrite-mediated oxidative stress and apoptosis in rat thymocytes.
Zastosowanie
  • Charakterystyka strukturalna produktów utleniania rodników peroksylowych peptydów przeciwutleniających z hydrolizowanych białek...: Badanie to podkreśla zastosowanie Troloxu w zrozumieniu oksydacyjnych modyfikacji peptydów antyoksydacyjnych, co może pomóc w opracowaniu bardziej skutecznych terapii i suplementów antyoksydacyjnych (Esfandi et al., 2024).
  • Ekstrakcja związków bioaktywnych z łupin orzechów pekan: Wartość dodana i tania alternatywa dla odpadów przemysłowych ..: Trolox jest wykorzystywany do oceny zdolności przeciwutleniającej bioaktywnych ekstraktów z łupin orzecha pekan, prezentując zrównoważone podejście do utylizacji odpadów rolniczych (Cardona Jimenez et al., 2024).
  • Badanie roli kwasów karboksylowych i fenolowych grup hydroksylowych w roślinnej aktywności biostymulującej kwasu humusowego oczyszczonego z utlenionego węgla podbitumicznego: Wykorzystując test TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity), badania te badają właściwości biostymulujące substancji humusowych, zwiększając nasze zrozumienie ich roli w rolnictwie (Lamar et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Ethanol stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Inne uwagi
Salgo, M.G. and Pryor, W.A. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 333, 482.
McClain, D.E., et al. 1995. FASEB J. 9, 1345.
Salgo, M.G., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.322, 500.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meriam Missaoui et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-10)
The Opuntia ficus indica (L.) (OFI) is used as a nutritional and pharmaceutical agent in various dietary and value added products. This study underlines the possible use of native prickly pear cladode powder as a functional ingredient for health-promoting food
Refat Aboghazleh et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Traumatic brain injury (TBI) is the leading cause of death in young individuals, and is a major health concern that often leads to long-lasting complications. However, the electrophysiological events that occur immediately after traumatic brain injury, and may underlie impact