Kluczowe dokumenty
D9132
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Synonim(y):
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl, DPPH
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
kolor
green
mp
~135 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Klucz InChI
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Stable p-radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) adsorbed at the elbows of 22×3 reconstructed Au (111): This study focuses on the single-molecule level investigation of the stable organic radical DPPH, exploring its adsorption and interaction characteristics on a gold surface, which is crucial for understanding metal-free magnetic phenomena at subnanometer scales (R Vranik et al., 2020).
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?