Kluczowe dokumenty
93285
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, TPTZ
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
lumps
jakość
for spectrophotometric det. of Fe
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
strata
≤0.1 wt. % loss on drying
mp
247-249 °C (lit.)
248-252 °C
rozpuszczalność
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
Klucz InChI
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kompleksy Fe(II/III) i Mn(II) oparte na 2,4,6-tris(2-pirydylo)-triazynie: synteza, struktury, właściwości magnetyczne i biologiczne...: Niniejsze badania dotyczą syntezy i charakterystyki strukturalnej kompleksów żelaza i manganu z 2,4,6-tris(2-pirydylo)-s-triazyną. Badanie podkreśla rolę tego związku w tworzeniu kompleksów o unikalnych właściwościach magnetycznych i biologicznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w materiałoznawstwie i biochemii (Baca et al., 2022).
- Opracowanie suszonego rozpyłowo suchego proszku N-acetylocysteiny do inhalacji ..: W artykule omówiono formułę suszonego rozpyłowo proszku przy użyciu 2,4,6-tris(2-pirydylo)-s-triazyny w celu poprawy dostarczania leku w układach płucnych. Technika ta zwiększa stabilność i biodostępność leku, demonstrując wszechstronność związku w zastosowaniach farmaceutycznych (Ricci et al., 2023).
- Określenie działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego, przeciwcukrzycowego, przeciwjaskrowego i przeciwbakteryjnego granatu Zivzik (Punica granatum) - profilowanie chemiczne za pomocą LC-MS/MS: W badaniu wykorzystano 2,4,6-tris(2-pirydylo)-s-triazynę do profilowania chemicznego ekstraktów z granatu, oceniając ich potencjał w leczeniu różnych chorób. Wyniki podkreślają rolę tego związku w ulepszaniu analizy LC-MS/MS w celu wykrywania związków bioaktywnych w produktach naturalnych (Gulcin et al., 2023).
- Fotoprotekcja i działanie przeciwstarzeniowe ekstraktów z krzewu miodowego (Cyclopia sp.) - gojenie ran in vitro i hamowanie enzymów macierzy zewnątrzkomórkowej skóry: tyrozynazy, kolagenazy, elastazy i hialuronidazy: W tych badaniach, 2,4,6-Tris(2-pirydylo)-s-triazyna jest używana do badania wpływu ekstraktów z Honeybush na zdrowie skóry. Wykazano przydatność związku w badaniach dermatologicznych i jego skuteczność w ulepszaniu metod analitycznych do badania aktywności farmakologicznej (Ochocka i in., 2023).
- Kompleksowa zawartość fitochemiczna metodą LC/MS/MS oraz aktywność przeciwcholinergiczna, przeciwjaskrowa, przeciwpadaczkowa i przeciwutleniająca Apilarnilu (Drone Larvae)...: W artykule omówiono zastosowanie 2,4,6-tris(2-pirydylo)-s-triazyny w analizie LC/MS/MS ekstraktów larw dronów, oceniając ich potencjalną aktywność farmakologiczną. Badanie podkreśla kluczową rolę tego związku w zwiększaniu czułości i specyficzności metod spektrometrii mas (Gülçin et al., 2023).
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?