300267
DPPH, Free Radical
≥90% (elemental analysis), solid, hydrogen radical scavenger, Calbiochem®
Synonim(y):
DPPH, Free Radical
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
DPPH, Free Radical, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
Poziom jakości
Próba
≥90% (elemental analysis)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
black
rozpuszczalność
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
Klucz InChI
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hydrogen radical scavenger
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Karki, S.B., et al. 2000. J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998. Free Radic. Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys.315, 161.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1