Kluczowe dokumenty
281689
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine
97%
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazine, 1,1-Diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine, Diphenylpicrylhydrazine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
~174 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c(NN(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
Klucz InChI
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
281689-1G | 4061826225660 |
281689-1KG | |
281689-250MG | |
281689-50G | |
281689-5G |