Merck
86490
Supelco
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru, ≥98.5%
Synonim(y):
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.27
Beilstein:
11199
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Formularz
crystals
jakość
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
rozpuszczalność
dioxane: 0.1 g/mL, clear
ślady kationów
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Klucz InChI
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Reagent for the spectrophotometric det. of Ag and Ru
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Gagliardi et al.
Mikrochimica Acta, 1175-1175 (1964)
L.C. Kamra et al.
Analytica Chimica Acta, 81, 177-177 (1976)
Chantal Galaup et al.
The Journal of organic chemistry, 70(6), 2274-2284 (2005-03-12)
[reaction: see text] The synthesis of new 18-membered hexaazamacrocycles containing a functionalized 2,2':6',2' '-terpyridine moiety as part of the cyclic backbone and three acetate pendant arms is described. The reported synthetic procedure is based on the use of an efficient
Rongming Wang et al.
Inorganic chemistry, 48(20), 9779-9785 (2009-09-23)
Three new dinitrosyl iron complexes LFe(NO)(2) (L = 2,2'-bipyridine (bipy) (1), 2,2',2''-terpyridine (terpy) (2) and 1,10-phenathroline (phen) (3)) were synthesized by the reaction of Fe(NO)(2)(CO)(2) with corresponding ligands in tetrahydrofuran. Complexes 1-3 were studied using IR, UV-vis, MS, NMR, and
Leena Maanpää et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(10-12), 1423-1426 (2007-12-11)
Cu(2+)TerPy is a fairly good catalyst of the cleavage of dinucleoside triphosphates, but its efficiency is not sufficient for use in artificial RNA cleaving enzymes. The present work is aimed at improving the catalysis by Cu(2+)TerPy with additional catalysts. Electrophilic