Kluczowe dokumenty
8.06020
Sigma-Aldrich
Methylammonium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Methylammonium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
67.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
209-795-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
crystals
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp
228-233 °C
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H3]C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
408.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
209.3 °C - closed cup