Key Documents
806498
Methylammonium bromide
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Methanaminium bromide, Methylamine hydrobromide, Monomethylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
296.08 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Klucz InChI
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.