Kluczowe dokumenty
900829
Phenethylammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Phenethylamine hydrobromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Br.NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N.BrH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Klucz InChI
IRAGENYJMTVCCV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.