Key Documents
805823
Ethylammonium Iodide
Synonim(y):
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
193 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)