Merck
901450
Sigma-Aldrich
Guanidinium iodide
greener alternative
≥99%, anhydrous
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH6IN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
  • Wyjątkowo higroskopijny.
  • Przechowywać w schowku.
  • Przenosić i przechowywać w atmosferze azotu
Bezwodny jodek guanidyny może być stosowany jako inhibitor migracji jonów lub jako domieszka w elektrolitach polimerowych do urządzeń elektronicznych. Może być stosowany jako dodatek w perowskitowych ogniwach słonecznych w celu modyfikacji właściwości warstw perowskitowych. Może pomóc w redukcji defektów, poprawie krystaliczności i poprawie właściwości absorpcyjnych warstwy perowskitu, ostatecznie prowadząc do poprawy wydajności urządzenia.
Jodek guanidyny (GI), związek guanidyny, wykazuje dobre właściwości piezoelektryczne i piroelektryczne. Może być stosowany w produkcji barwnikowych ogniw słonecznych (DSSC).
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Nasze prekursory perowskitów o wyjątkowo niskiej zawartości wody są przydatne do syntezy mieszanych kationów lub anionów perowskitów potrzebnych do optymalizacji pasma wzbronionego, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Novel room temperature ionic liquids of hexaalkyl substituted guanidinium salts for dye-sensitized solar cells
Wang P, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 79(1), 73-77 (2004)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-656 (2016)
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-361 (2017)
Recent advances in hybrid halide perovskites-based solar cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters, 11, 3-3 (2016)
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.