Kluczowe dokumenty
135321
Trimethylphenylammonium bromide
98%
Synonim(y):
Phenyltrimethylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
metody
titration: suitable
mp
215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNMJFQWRASXXMS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?