Merck
806781
Sigma-Aldrich
TPBi
Synonim(y):
2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H30N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.5% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
mp
272-277 °C
Energia orbitalna
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.7 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/MoO3/NPB/Cz-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 9911 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 4.9 V
ITO/MoO3/NPB/Ph-BTPE/TPBi/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 6497 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.9 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
ITO/MoO3/NPB/isopro-BTPE/TPBi/LiF/Al(ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1127 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.7 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
ITO/MoO3/NPB/methyl-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 1976 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.3 %
  • Turn-On Voltage: 5.3 V
ciąg SMILES
C1(C2=NC(C=CC=C3)=C3N2C4=CC=CC=C4)=CC(C5=NC(C=CC=C6)=C6N5C7=CC=CC=C7)=CC(C8=NC(C=CC=C9)=C9N8C%10=CC=CC=C%10)=C1
InChI
1S/C45H30N6/c1-4-16-34(17-5-1)49-40-25-13-10-22-37(40)46-43(49)31-28-32(44-47-38-23-11-14-26-41(38)50(44)35-18-6-2-7-19-35)30-33(29-31)45-48-39-24-12-15-27-42(39)51(45)36-20-8-3-9-21-36/h1-30H
Klucz InChI
GEQBRULPNIVQPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
TPBi is an organic semiconductor that displays high electron mobility (3.3×10−5 cm2 V−1 s−1) and high glass transition temperature. It is widely used as an electron transport layer(ETL) in QLEDs and OLEDs, which is a cathode buffer layer in organic solar cells.
The increase in power conversion efficiency of the device on the addition of TBPi is attributed to the following reasons:
  • Preventing exciton from quenching at the acceptor/cathode interface.
  • Acting as an optical spacer.
  • Forming a passivating layer.
Zastosowanie
TPBi can be used to fabricate an electron transport layer for organic-inorganic hybrid perovskite LEDs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Efficient blue organic light-emitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence
Qisheng Z, et al.
Nature Photonics, 8, 326-332 (2014)
Employing ~100% Excitons in OLEDs by Utilizing a Fluorescent Molecule with Hybridized Local and Charge-Transfer Excited State
Weijun L, et al.
Advances in Functional Materials, 24, 1609-1614 (2014)
High-efficiency deep-blue organic light-emitting diodes based on a thermally activated delayed fluorescence emitter
Shuanghong W, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2, 421-424 (2014)
Organic photovoltaic cells based on TPBi as a cathode buffer layer
Junsheng Yu, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 95, 664-668 (2011)
Largely blue-shifted emission through minor structural modifications: molecular design, synthesis, aggregation-induced emission and deep-blue OLED application
Jing H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50, 2136-2138 (2014)
Produkty
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.