Kluczowe dokumenty
900817
n-Butylammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
1-Butanamine hydrobromide (1:1), 1-Butanaminium bromide, Butyl ammonium bromide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Br-].[N+H3]CCCC
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
SXGBREZGMJVYRL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900817-25G | 4061833491270 |
900817-10G | 4061833333259 |