Merck
211141
Sigma-Aldrich
Lead(II) bromide
≥98%
Synonim(y):
Dibromek ołowiu, Dibromolead
About This Item
Wzór liniowy:
PbBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Lead(II) bromide (PbBr2) can be used in the fabrication of nanoscale quasi-2D layered perovskites, which are potentially utilized as light-emitting materials. It can also be used for the synthesis of deep blue fluorescent lead bromide perovskite microdisks. These microdisks can be used as direct bandgap semiconductors for light-emitting diodes (LEDs).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A facile one-pot synthesis of deep blue luminescent lead bromide perovskite microdisks
Yuan Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(91), 16385-16388 (2015)
Highly luminescent nanoscale quasi-2D layered lead bromide perovskites with tunable emissions
Yuan Z, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(20), 3887-3890 (2016)
Hongying Duan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1447-1451 (2004-05-19)
In our experiments, it was observed that adding bromide to Pb2+ solution of N,N'-dimethylformamide (DMF), the highly emissive cluster Pb4Br11(3-) can be formed and the fluorescence intensity of the formed cluster is proportional to the concentration of Pb2+, based on
A O Maslat et al.
Journal of trace elements and electrolytes in health and disease, 3(4), 187-191 (1989-12-01)
The mutagenicity of lead (II) bromide (a combustion product of the gasoline additives lead (IV) tetraethyl and 1,2-dibromoethane) was investigated using various strains of bacteria. Taking prodigiosin (the red pigment) production as a marker, lead (II) bromide was found to
A N Hamir et al.
Australian veterinary journal, 57(9), 401-406 (1981-09-01)
Eight-month-old dogs maintained on a high-fat-low-calcium diet were administered a mixture of lead chloride, lead bromide and lead sulphate for prolonged periods at 4 different dose levels. Dogs on high levels of leads showed marked weight loss and gastrointestinal symptoms
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Zobacz wszystko