364525
Oleic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 176 °C)
Próba
90%
Postać
liquid
semisolid
waxy solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
microbiology
grupa funkcyjna
oleic acid
typ lipidu
unsaturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
informacje o genach
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter