Kluczowe dokumenty
204374
Silver acetate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Acetic acid silver salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: silver
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis