Kluczowe dokumenty
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
Synonim(y):
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3AgO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
209-254-9
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
rozpuszczalność:
10.2 g/L
Poziom jakości
Formularz
crystals
rozpuszczalność
10.2 g/L
gęstość
3.26 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3