Kluczowe dokumenty
216674
Silver acetate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Acetic acid silver salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
ciąg SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?