Sole
Nasze bogate portfolio soli jest podzielone na trzy marki dedykowane do różnych zastosowań:
- Produkty Supelco® dla chemii analitycznej
- Sigma-Aldrich® materiały do laboratorium i produkcji
- SAFC® produkty do rozwoju i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej
Każda marka portfolio oferuje produkty w różnych objętościach, materiałach opakowaniowych i z różnymi pakietami dokumentacji.
Czytaj więcej o
Sole o wysokiej czystości do analizy instrumentalnej
Dostarczamy szeroką gamę Sole o wysokiej czystości LiChropur™ do analizy HPLC i LC-MS, aby zminimalizować szum tła i tłumienie sygnału. Sole te są testowane przez naszą kontrolę jakości, aby spełnić oczekiwania naszych klientów.
Ponadto oferujemy Suprapur® sole o wysokiej czystości o czystości od 99,99% do 99,9999% do wrażliwych analiz. Sole o wysokiej czystości Suprapur® do przygotowywania próbek w analizie instrumentalnej są produkowane w ściśle określonych warunkach i przy użyciu zaawansowanych technik produkcji i krystalizacji. Nasz system zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia, że sole Suprapur® wykazują wysoką spójność między partiami. Dla każdego produktu dostarczany jest specyficzny dla partii Certyfikat Analizy (CoA) z obszernym profilem zanieczyszczeń.
Sole do analizy klasycznej
Oferujemy szeroką gamę soli do analizy klasycznej w dwóch klasach jakości: EMSURE® i EMPLURA®. Nasze sole są produkowane w ściśle kontrolowanych warunkach, głównie w naszych zakładach w Darmstadt w Niemczech. Wyjątkowa czystość analityczna soli klasy premium soli EMSURE®, czyni je idealnymi zarówno do jakościowej, jak i ilościowej analizy nieorganicznej. Większość z nich spełnia lub przekracza międzynarodowe standardy, takie jak ISO, ACS i Reag. Ph Eur., a ponadto towarzyszy im obszerny certyfikat analizy i dalsza przydatna dokumentacja. W ten sposób laboratoria kontroli jakości we wszystkich branżach korzystają zarówno z międzynarodowej akceptacji tych odczynników, jak i bezpieczeństwa audytu laboratorium analitycznego. Co więcej, nasze sole klasy EMPLURA® są powszechnie używane do przygotowawczych prac laboratoryjnych i podstawowych zastosowań. Sole gatunkowe EMPLURA® zyskują dzięki odpowiednim specyfikacjom o najczęściej spotykanych parametrach i wygodnym rozmiarom opakowań.
Sole wysokiej jakości do badań i produkcji
Nasza szeroka gama soli Sigma-Aldrich® obejmuje najpopularniejsze gatunki soli do badań i produkcji, od soli odczynnikowych po nasze innowacyjne Redi-Dri® anhydrous salts do testowanych na 99,99%+ metali soli o wysokiej czystości. Są one wysokiej jakości i sprawdzonym standardem dla wysokiej jakości buforów, syntezy chemicznej, separacji, oczyszczania, ekstrakcji i innych metod badawczych i produkcyjnych do codziennych zastosowań. Sigma-Aldrich® zapewnia niezawodne sole do codziennych potrzeb, które można skalować od materiałów laboratoryjnych po materiały do produkcji masowej.
Biofarmaceutyczne i farmaceutyczne produkty do formulacji i produkcji
Przy stale rosnących wymaganiach regulacyjnych coraz ważniejsze staje się skupienie na tym, co naprawdę ważne:
Wspieramy Cię na każdym etapie rozwoju, zwiększania skali i produkcji dzięki usługom, które obejmują zarówno optymalizację procesu, jak i wsparcie w kwestiach regulacyjnych. Nasze portfolio wysokiej jakości produktów SAFC® do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest produkowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są również dostarczane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Program Emprove® - dwie dekady łatwiejszego zarządzania ryzykiem
Program Emprove® usprawnia zgodność z informacjami technicznymi, regulacyjnymi i dotyczącymi dostaw w dokumentacji Emprove®, wspierając ocenę ryzyka.
- Brochure: Suprapur® — High Purity Salts for Elemental Trace Analysis
- Brochure: Research Must-Haves
- Flyer: Redi-Dri™ Free-Flowing Salts And Buffers
- Brochure: Formulation Portfolio — High-Quality Raw Materials and Dedicated Regulatory Support