Merck
221163
Sigma-Aldrich
Silver(I) oxide
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
ciąg SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
Klucz InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mediates monoprotection of symmetrical diols with alkyl halides in good to excellent yield.
Silver(I) oxide may be used to mediate the following processes:
  • Selective monoalkylation of symmetric diols in the presence of alkyl halide.
  • Palladium catalyzed cross-coupling of aryl- and alkenylsilanols with organic halides.
  • Palladium-catalyzed reaction of aryl and alkenyl halides with terminal alkynes to form arylated or alkenylated alkynes, respectively.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A New Transformation of Silanols. Palladium-Catalyzed Cross-Coupling with Organic Halides in the Presence of Silver (I) Oxide
Hirabayashi K, et al.
Organic Letters, 1(2), 299-302 (1999)
Highly selective silver (I) oxide mediated monoprotection of symmetrical diols
Bouzide A and Sauve G.
Tetrahedron Letters, 38(34), 5945-5948 (1997)
Abderrahim Bouzide et al.
Organic letters, 4(14), 2329-2332 (2002-07-06)
[reaction: see text] The reaction of symmetrical diols and oligo(ethylene glycol)s with a stoichiometric amount of p-toluenesulfonyl chloride in the presence of silver(I) oxide and a catalytic amount of potassium iodide led selectively to the monotosylate derivatives in high yields.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Bouzide, A. Sauve, G.
Tetrahedron Letters, 38, 5945-5945 (1997)