Merck
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Synonim(y):
Calcium diiodide
About This Item
Wzór liniowy:
CaI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)