About This Item
Wzór liniowy:
CaI2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.89 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals or chunks
skład
Degree of hydration, 4-6
mp
783 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Compounds with one Saturated Heteroatom Bond-chlorine,bromine,iodine
E.Schaumann
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 35 (2006)
Two Carbonylations of Methyl Iodide and Trimethylamine to Acetic acid and N, N-Dimethylacetamide by Rhodium (I) Complex: Stability of Rhodium (I) Complex under Anhydrous Condition.
Hong JH.
Catalysts, 5(4), 1969-1982 (2015)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R728535-1EA | |
208477-100G | 4061838769831 |
208477-500G | 4061838769848 |
208477-5G |