Merck
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Indium triiodide
About This Item
Wzór liniowy:
InI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.