Kluczowe dokumenty
735825
Silver
conductive paste
Synonim(y):
Silver Paste DGP80 TESM8020
Formularz
paste (microparticles)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
≥75%
rezystywność
1-3 * 10^-5 Ω-cm (conductive paste)
1.59 μΩ-cm, 20°C
Matryca
α-Terpineol
wielkość cząstki
200 nm (80%)
<5 nm (20%)
lepkość
100,000-300,000 cP, 0.4 rpm(25 °C, Brookfield)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
temp. przejścia
curing temperature 120-150 °C (30-60 min)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zalecany rozpuszczalnik myjący = rozpuszczalnik polarny (etanol, IPA, metanol itp.)
Zalecane podłoża = folia ITO i szkło, folia z tworzywa sztucznego
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
735825-25G | 4061832875095 |