Kluczowe dokumenty
901769
Sigma-Aldrich
Flexible conductive silver paste for screen printing
Synonim(y):
Atrament Ag, Atrament przewodzący, C2080415P2, Srebrny atrament
About This Item
Kod UNSPSC:
81141502
NACRES:
NA.23
opis
Coverage: 250-270 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen)
Flash point: 90°C
Solid content: 44-46% (at 130°C)
Volume resistivity: 925 ohm cm at 60°C
527 ohm cm at 130°C
Formularz
paste
twardość
5B (pencil hardness)
lepkość
0.72-1.78 Pa.s (Haake RS1 C20/2° TiL at 230 sec-1 at 25°C)
Opis ogólny
Ten produkt to termoplastyczna farba do sitodruku, opracowana do zastosowań w membranowych przełącznikach dotykowych, a także jako przeciwelektroda w czujnikach elektrochemicznych i ścieżkach przewodzących. Może być nanoszona metodą sitodruku na elastyczne podłoża polimerowe, takie jak poliimid, PEN i PET, w celu stworzenia wysoce przewodzącej ścieżki dla obwodów ogólnych.
Farba została poddana testom elektrycznym i mechanicznym, które wykazały, że jest bardzo elastyczna.
Zastosowanie
  • Sitodrukowy materiał z pasty srebrowej do półprzezroczystych i elastycznych fotodetektorów metal-półprzewodnik-metal z procedurą fazy ciekłej: Niniejsze badanie przedstawia elastyczny fotodetektor MSM wykorzystujący przewodzące elektrody z pasty Ag wykonane w procesie sitodruku w fazie ciekłej, oferując wgląd w półprzezroczystość roztworów pasty Ag (Tsai et al., 2022).
  • Wpływ spoiwa polimerowego na przezroczyste elektrody przewodzące na rozciągliwej folii wytwarzanej metodą sitodruku pasty srebrnej: Badania te analizują rolę spoiw polimerowych w pastach srebrnych stosowanych na elastycznych foliach poliuretanowych i poliestrowych, koncentrując się na właściwościach reologicznych (Lim et al., 2017).
  • Osadzanie materiałów o wysokiej przewodności i niskiej zawartości srebra metodą sitodruku: Badanie nowych farb polimerowych obok tradycyjnych materiałów w postaci pasty pod kątem ich zastosowania zarówno w sztywnym, jak i elastycznym drukowaniu obwodów, z naciskiem na opłacalność i wydajność (Jewell et al., 2015).
  • Drukowalność sitodrukowego czujnika odkształcenia z pastą sadza/srebro dla czułej elektroniki do noszenia: Bada zastosowanie nanokompozytów sadza/Ag w pastach do elastycznych drukowanych produktów elektronicznych, zwiększając czułość i elastyczność tych urządzeń (Qi et al., 2020).
  • Proces syntezy nanocząstek miedzi o wysokim stężeniu do sitodruku pasty przewodzącej na elastycznym podłożu: Skupiając się na miedzi, badanie to dostarcza odpowiednich porównań z pastami srebrnymi, szczegółowo opisując formuły odpowiednie do sitodruku na elastycznych podłożach poliestrowych (Tam i Ng, 2015).
Cechy i korzyści
Zalety produktu
Pasta o niskiej zawartości srebra, charakteryzująca się niską rezystywnością, dobrą elastycznością i dobrą przyczepnością do wymienionych podłoży.
Właściwości fizyczne
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE NADRUKU NA FOLII POLIESTROWEJ (folia PET 125 μm)
Rezystywność arkusza: 15-20 mΩ/kwadrat przy 25 μm
30-45 mΩ/kwadrat przy 10 μm
Test zginania: atrament przetrwał 3 cykle
(Podłoże jest marszczone i zginane wewnętrznie i zewnętrznie za pomocą ciężarka o wadze 2 kg.
Próbka uległa uszkodzeniu, gdy opór osiągnął 10-krotność wartości początkowej.)
Podwójne utwardzanie: współczynnik starzenia -0,7% po podwójnym utwardzaniu w temperaturze 150°C przez 15 minut
Jak test wody: współczynnik starzenia -0,2% po gotowaniu przez 1 godzinę
Uwaga dotycząca przygotowania
Przetwarzanie
Przed rozpoczęciem sitodruku należy dobrze wymieszać pastę bez wprowadzania pęcherzyków powietrza.
Sprzęt do sitodruku: półautomatyczny, ręczny
Żywotność sita: >3 godziny
Rodzaje sit: odpowiednie do stosowania z siatkami poliestrowymi lub ze stali nierdzewnej w zakresie od 156 do 325 tpi.
Typowe warunki suszenia: Suszenie w temperaturze 130°C - 150°C przez 10-30 minut lub na suszarce taśmowej z przepływem powietrza o temperaturze 130°C-170°C przez 5-10 minut.
Rozpuszczalnik do czyszczenia: etoksypropanol lub sericol
Podłoże: poliimid, PET, PEN, może być również drukowany na sztywniejszych podłożach, takich jak tlenek glinu.
Informacje prawne
Produkt firmy Gwent Electronic Materials Ltd (GEM), będącej częścią Sun Chemical Corporation
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seong Man Yoon et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(12), 7844-7849 (2013-11-26)
Flexible thin film super-capacitors with the silver paste current collector were printed and their electrochemical characteristics were investigated to apply for a low cost solution-based printing process. The silver paste current collector was printed on a flexible Polyethylene Telephtalate (PET)
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.