Kluczowe dokumenty
495425
Gallium–Indium eutectic
Ga 75.5% / In 24.5%, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
EGaIn
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
skład
Ga 75.5% / In 24.5%
mp
15.7 °C (lit.)
gęstość
6.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ga].[In]
InChI
1S/Ga.In
Klucz InChI
SPAHBIMNXMGCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Increase Power Performance: Its high thermal conductivity makes it a high-performing thermal interface material for increased power performance in electronics.
- Simplify Electrical Contact: Its excellent electronic conductivity, conformal shape, and self-healing properties make it easy to make electrical contact for devices and molecular electronics
- Robust Contact: This material conforms to irregular shapes, making it perfect for use in soft robotics and stretchable electronics as a flexible conductor and robust contact.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?