Kluczowe dokumenty
655201
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 3.0-4.0% aqueous dispersion
Synonim(y):
PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), high-conductivity grade, 3.0-4.0% in H2O
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
3.0-4.0% in H2O
opór
1500 Ω/sq, 4 point probe measurement of dried coating based on initial 6μm wet thickness.
500 Ω/sq, 4 point probe measurement of dried coating based on initial 18μm wet thickness.
pH
1.5-2.5 (25 °C, dried coatings)
przewodność
>200 S/cm
lepkość
10-30 cP(20 °C)
gęstość
1.011 g/cm3 (dried coatings)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Polimery przewodzące, takie jak polianilina, politiofen i polifluoreny, są obecnie w centrum uwagi ze względu na ich zastosowania w elektronice organicznej i optoelektronice.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
655201-25G | 4061832733128 |
655201-5G | 4061832733135 |