Kluczowe dokumenty
483028
3,4-Ethylenedioxythiophene
97%
Synonim(y):
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin, EDOT
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5765 (lit.)
tw
193 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1COc2cscc2O1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-2-8-6-4-9-3-5(6)7-1/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used:
- As a reductant in a one-pot synthesis of gold nanoparticles from HAuCl4 (254169).
- As a starting material used in palladium-catalyzed mono- and bis-arylation reactions.
- In the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.