Kluczowe dokumenty
243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~70,000
Synonim(y):
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~70,000
lepkość
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
460 °C (dec.)
rozpuszczalność
water and lower glycols: soluble
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Klucz InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.