Kluczowe dokumenty
283215
Poly(allylamine hydrochloride)
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
Synonim(y):
PAA HCl, PAH
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
ciąg SMILES
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chitosan/PAH polymer blend films by solution casting technique. These films can be employed in injectable drug delivery systems and tissue generation.
- Cross-linked amino-modified graphene oxide for the removal of Cr(IV) from aqueous solutions.
- Polyelectrolyte multilayers(PEMs) by the layer-by-layer method. These PEMs can be used to prepare controlled drug delivery systems and coatings with controlled cell adhesion properties.
Cechy i korzyści
- Excellent environmental stability
- Water-soluble
- Low cost
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Montaż warstwa po warstwie oferuje wszechstronną metodę unieruchamiania cząsteczek funkcjonalnych w cienkich warstwach o kontrolowanej morfologii.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.