Kluczowe dokumenty
479144
Poly(allylamine) solution
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Synonim(y):
PAH
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw ~65,000
Poziom jakości
stężenie
10 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382
lepkość
~250 cP(25 °C)(lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
479144-25G | 4061832373263 |
479144-1G | 4061838140616 |
479144-5G | 4061838140623 |