Kluczowe dokumenty
416320
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,080,000, average Mn ~311,000
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~311,000
average Mw ~1,080,000
zanieczyszczenia
<2% benzene
rozpuszczalność
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Klucz InChI
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- To prepare antimicrobial hydrogels with good mechanical strength, adhesiveness to the skin, and excellent swelling ability. For example, autoclaved mixtures of P(MVE-MA) and PVA (polyvinyl alcohol) can inhibit bacteria growth against Staphylococcus aureus.
- As an electrolyte additive for stabilizing the interface of high-voltage layered Li-rich oxides (LLROs). P(MVE-MA) can absorb more H2O from the electrolyte and suppress the oxidative decomposition of the electrolyte.
- To functionalize electrospun PVA nanofibers for protein adsorption. These modified nanofibrous membranes can be used for protein purification.
- To synthesize separator membranes with good ionic conductivity. These membranes keep the positive and negative electrodes apart and prevent electrical short circuits.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?