Merck
181099
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Synonim(y):
Kopolimer eteru metylowinylowego i kwasu maleinowego, Kopolimer metoksyetylenu i kwasu maleinowego, Poli(kwas maleinowy-eter metylowinylowy)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
ciąg SMILES
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
Klucz InChI
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Zastosowanie
Detergent builder.
Cechy i korzyści
Dissolves readily in water, chelates alkaline earth cations but not toxic heavy metal ions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)