Kluczowe dokumenty
531278
Poly(isobutylene-alt-maleic anhydride)
average Mw ~6,000, 12-200 mesh (85%)
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw ~6,000
wielkość cząstki
12-200 mesh (85%)
lepkość właściwa
0.45±0.05 dL/g, in DMF(30 °C)(lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 141 °C (onset)
rozpuszczalność
aqueous base: soluble
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1C(=O)C=CC1=O.CC(=C)C
InChI
1S/C4H2O3.C4H8/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3/h1-2H;1H2,2-3H3
Klucz InChI
RPOCFUQMSVZQLH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?