Merck
416339
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~216,000, average Mn ~80,000
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H2O3 · C3H6O)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000
zanieczyszczenia
<2% benzene
rozpuszczalność
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
ciąg SMILES
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Klucz InChI
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Film former, dispersant, emulsifier, thickener, binder, flocculant and complexing agent.
Cechy i korzyści
Reacts with alcohols, amines and epoxides to form derivatives or cross-linked polymers. Readily derivatized. Forms iodine complex.
Postać fizyczna
Alternating copolymer.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lynette Zaidel et al.
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 6A-13A (2012-01-06)
To evaluate the laboratory dentin occlusion efficacy and effects on dentin permeability of a new multi-benefit dentifrice in order to gain insight into the mechanism of action of a novel technology for dentin hypersensitivity relief based on a specially-designed silica
Zhou Chen et al.
The Chinese journal of dental research : the official journal of the Scientific Section of the Chinese Stomatological Association (CSA), 14(2), 95-103 (2012-02-10)
To investigate whether a standard dental prophylaxis followed by tooth brushing with an antibacterial dentifrice will affect the oral bacterial community, as determined by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) combined with 16S rRNA gene sequence analysis. Twenty-four healthy adults were
Sebastian G Ciancio
Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, N.J. : 1995), 32(1), 70-76 (2011-04-06)
This review summarizes research that has assessed the effectiveness of various antimicrobial-containing dentifrices in preventing and/or reducing a number of oral health problems facing our patients today. The results of these studies indicate that, when compared with a conventional fluoride
Suru Mankodi et al.
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 21A-27A (2012-01-06)
To investigate the efficacy of a dentifrice containing 0.3% triclosan, 2.0% PVM/MA copolymer, 0.243% sodium fluoride, and specially-designed silica in controlling established dental plaque and gingivitis. Qualifying adult male and female subjects from the West Palm Beach, Florida area were
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 30(5 Suppl), 128S-144S (2011-11-30)
Polyvinyl methyl ether/maleic acid (PVM/MA) copolymer, and its related salts and esters, are used in cosmetics, mainly as binders, film formers, and hair fixatives. Animal and human data relevant to the use of these ingredients in cosmetic products were reviewed