Merck
416290
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid monoethyl ester) solution
average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol
Synonim(y):
Kwas 2-butenodiowy (Z)-, ester monoetylowy, polimer z metoksyetenem
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2R)CH(CO2R)]n, R = H or -CH2CH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~130,000 by LS
stężenie
50 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419
liczba kwasowa
275‑300 mg KOH/g
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COC=C.CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4.C3H6O/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;1-3-4-2/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);3H,1H2,2H3/b4-3-;
Klucz InChI
UVHQXWILFGUDTA-LNKPDPKZSA-N
Zastosowanie
Functions in coatings, adhesives and cosmetics as a film former, emulsion stabilizer, controlled-release matrix, temporary protective coating and binding agent in powders.
Cechy i korzyści
Film former with good clarity, adhesion and moisture resistance. Acid group promotes adhesion to hair, paper, glass, metals and plastics.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Amalia Mira et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-19)
Recent advances in the field of nanotechnology such as nanoencapsulation offer new biomedical applications, potentially increasing the scope and efficacy of therapeutic drug delivery. In addition, the discovery and development of novel biocompatible polymers increases the versatility of these encapsulating
Global Trade Item Number
SKUGTIN
416290-500ML4061838146786
416290-2L4061838146779