Merck
432431
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleic anhydride
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
pellets
Poziom jakości
wskaźnik szybkości płynięcia
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
skład
maleic anhydride, ~2 wt. %
twardość
75 (Shore A)
lepkość
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
rozpuszczalność
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
wydłużenie
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
ciąg SMILES
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
Zastosowanie
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Cechy i korzyści
Maleic anhydride is grafted on the mid-block to increase compatibility with polar coatings and increase interaction with substrates. More oxidatively stable than unsaturated precursor. Flexible to -80°C.
Postać fizyczna
Thermoplastic elastomer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ramon Tejada-Oliveros et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2021-01-21)
This research work reports the potential of maleinized linseed oil (MLO) as biobased compatibilizer in polylactide (PLA) and a thermoplastic elastomer, namely, polystyrene-b-(ethylene-ran-butylene)-b-styrene (SEBS) blends (PLA/SEBS), with improved impact strength for the packaging industry. The effects of MLO are compared