Merck
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mw ~25,000
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
lepkość
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
Klucz InChI
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Zastosowanie
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
460060-1L
460060-250ML4061832343723