Kluczowe dokumenty
528056
Thioglycolic acid
≥99%
Synonim(y):
Mercaptoacetic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
662 °F
dostępność
available only in EU
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thiol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Klucz InChI
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- A sulfur source and stabilizing agent to synthesize nanocrystalline metal sulfides via hydrothermal reaction. TGA also controls the morphology and particle sizes of nanocrystalline metal sulfides during the process.
- An effective agglomeration suppressant for the agglomeration of sulfurized mineral pyrite.
- A reactant to prepare 2,3-disubstituted-thiazolidin-4-one derivatives by one-pot cyclo-condensation reaction with various aldehydes and amines using supported protic acid catalyst.
- A capping or stabilizing agent to synthesize CdTe quantum dots with controllable photoluminescence wavelengths.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?