Merck
P4308
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Synonim(y):
Potassium antimonate, hydrated
About This Item
Wzór liniowy:
KSb(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
stężenie
44.3-49.8% Sb (iodometric)
ciąg SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Potassium hexahydroxoantimonate(V) can be used as a precursor salt to synthesize:
  • Antimony oxide (Sb2O3), which is applicable as a sorbent material for the removal of cobalt from radioactive waste.
  • Amphiphilic antimony(V)complexes.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)