Kluczowe dokumenty
1.05554
Supelco
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Arkusze Alu do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
arkusz dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie ołówkiem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Zastosowanie
Aluminiowa płytka TLC pokryta żelem krzemionkowym ze wskaźnikiem fluorescencyjnym F254. Płytki TLC z żelem krzemionkowym są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 20x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Powiązanie
Zastępuje: 5554-7; 5554
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 175 - 225 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
A) Test koloru
Bleu VIF Organol: 11 - 25
Ceres black: 34 - 48
Ceres violet BRN: 52 - 67
Liczba separacji: ≥ 10.5
B) Test sterydowy
Hydrokortyzon: 25 - 37
Reichstein S: 37 - 49
Metylotestosteron: 42 - 54
Typowa wartość określona na arkuszu kondycjonowanym
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95/5 v/v; 20% wilgotności względnej)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rozwiązywanie problemów z chromatografią cienkowarstwową: Ten artykuł zawiera szczegółowe porady i wskazówki dotyczące TLC, które należy wziąć pod uwagę podczas wykonywania różnych etapów tej techniki.