Kluczowe dokumenty
1.51022
Supelco
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 F254 klasy MS
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 20 sheets
metody
TLC-MS: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
100 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 7.5 cm
arkusz dł. × szer.
5 cm × 7.5 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
20 blach aluminiowych 5x7,5
Referencje:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Sprzężenie chromatografii planarnej ze spektrometrią mas
TrAC Trends in Analytical Chemistry, tom 29, wydanie 10, 2010, strony 1157-1171
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów(N₂-izoterma):0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9,7 - 11,7 µm
Grubość warstwy: 80 - 120 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
A) test koloru
Wartości hRf
- bleu viforganol, lipofil: 15 - 25
- CeresBlack G, lipofil: 38 - 49
- ceresViolet brn, lipofil: 53 - 65
Typowa wartość określona na kondycjonowanym arkuszu
Eluent: Toluen (45% wilgotności względnej)
B) Test przydatności MS
- Angiotensyna II (stosunek sygnału do szumu 50ng): ≥ 25
zmierzone przy 5000 strzałów
- Kofeina (stosunek sygnału do szumu 5ng): ≥25